Ammoniumnitrat ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammonsalpeter
31114.9050
31114-1KG
31114-6X1KG
HONE31114.9050EA
0
EUR
HONE31114.9050
31114-1KG
31114-6X1KG
Ammoniumnitrat ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Ammoniumnitrat
Formel:
NH₄NO₃ Schmelzpunkt: 169 °C,(1.013 hPa).170 °C Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011425 CAS-Nummer: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 UN: 1942 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00538 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.01 % |
pH (5 %, 25 °C) | 4.5 - 6.0 |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 1 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.001 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 3 ppm |
Nitrite (NO₂) | Max. 0.0005 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |