Kaliumhexacyanoferrat(II)-Lösung 7 g/l

Lieferant: VWR Collection

Synonyme: Tetrakaliumhexacyanoferrat, Ferrocyankalium

31138.368EA 0 EUR
31138.368
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Lösung 7 g/l
Kaliumhexacyanoferrat(II)

Enamel Rating Solution #8

Formel: C₆FeK₄N₆
Molecular Weight: 368,35 g/mol
MDL: MFCD00167022
CAS-Nummer: 13943-58-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR