Perchlorsäure ~60% ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Überchlorsäure

311413-500ML 311413-1L
311413-500MLEA 177.84 EUR
311413-500ML 311413-1L
Perchlorsäure ~60% ACS, Fluka™
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Siedepunkt: 203 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,67 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 60.0 - 62.0 %
Residue on ignition Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Phosphate, silicate (as SiO₂) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
APHA Max. 10
Ignition Residue ≤0.003%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR