ortho-Borsäure 4% ± 0,05% in wässriger Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
31144-2.5L
31144-2.5LEA 134.6 EUR
31144-2.5L
ortho-Borsäure 4% ± 0,05% in wässriger Lösung, Fluka™
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 160
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 3.95 - 4.05 %