Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

31253.9050 31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
HONE31253.9050EA 0 EUR
HONE31253.9050 31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Formel: K₃Fe(CN)₆
Siedepunkt: Decomposes on heating
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR