Kaliumdichromat ≥99,8%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

31255.9050 31255-1KG 31255-250G
HONE31255.9050EA 0 EUR
HONE31255.9050 31255-1KG 31255-250G
Kaliumdichromat ≥99,8%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 398 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
ADR: 6.1,I
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.8 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR