Kaliumnitrat 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Kalisalpeter

31263-50KG 31263.9050 31263-100G 31263-1KG 31263-4X5KG 31263-500G 31263-6X1KG
31263-50KGEA 1810.59 EUR
31263-50KG HONE31263.9050 31263-100G 31263-1KG 31263-4X5KG 31263-500G 31263-6X1KG
Kaliumnitrat 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Molecular Weight: 101.1 g/mol
Siedepunkt: Zersetzung
Schmelzpunkt: 335 °C (1.013 hPa)
Dichte: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Iodate (IO₃) Max. 5 ppm
Nitrite (NO₂) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR