Kaliumdisulfit ≥96% (durch Iodometrie), Pulver, Puriss. p.a., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

31268-1KG 31268-2.5KG 31268-500G 31268-6X1KG
31268-1KGEA 72.1 EUR
31268-1KG 31268-2.5KG 31268-500G 31268-6X1KG
Kaliumdisulfit ≥96% (durch Iodometrie), Pulver, Puriss. p.a., Fluka™
Kaliumdisulfit
Formel: K₂O₅S₂
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167605
CAS-Nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (Iodometric) 96 - 101.0 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR