Nickel auf Siliziumdioxid-Aluminiumoxid verwendbar als Katalysator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
31276.06
31276.14
31276.22
31276.06EA
21.3
EUR
31276.06
31276.14
31276.22
Nickel auf Siliziumdioxid-Aluminiumoxid verwendbar als Katalysator
Nickel
CAS No.: 7440-02-0
Molecular Formula: 66+/-5% Ni
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: UN3178
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 UN: 3178 ADR: 4.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...