Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98-102%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Cobaltdichlorid Hexahydrat

31277-100G
31277-100GEA 258 EUR
31277-100G
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98-102%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237,93 g/mol
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Nickel (Ni) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR