Kaliumhydroxid 0.05 mol/l (0.05 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
31305.297EA 83.3 EUR
31305.297 VWRC31305.297_T
Kaliumhydroxid 0.05 mol/l (0.05 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Dieses Produkt kann sich während der Lagerung gelb-braun verfärben.
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt