Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

31306.267EA 54.1 EUR
31306.267 31306.267_T
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid

Dieses Produkt kann sich während der Lagerung gelb-braun verfärben.

Formel: KOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR