Cer(IV)sulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Cerdisulfat
31307.294EA 180 EUR
31307.294
Cer(IV)sulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
Molecular Weight: 332,24 g/mol
MDL: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed