1,10-Phenanthrolin-4,7-diol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
31434.02 31434.04 31434.09
31434.02EA 67.9 EUR
31434.02 31434.04 31434.09
1,10-Phenanthrolin-4,7-diol
1,10-Phenanthrolin-4,7-diol
CAS No.: 3922-40-5 Molecular Formula: C12H8N2O2 Formula Weight: 212.21 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00004975
Formel: C₁₂H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: >300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004975
CAS-Nummer: 3922-40-5
EINECS: 223-493-6