Ethoxyquin, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31519-250MG
31519-250MGEA
64.2
EUR
31519-250MG
Ethoxyquin, Supelco®
Ethoxyquin
Formel:
C₁₄H₁₉NO |
MDL:
MFCD00023883 CAS-Nummer: 91-53-2 EINECS: 202-075-7 |