Quecksilber(II)nitrat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
31530.295EA 78.8 EUR
31530.295
Quecksilber(II)nitrat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Quecksilber(II)nitrat
Formel: HgN₂O₆
Dichte: 1,020 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011038
CAS-Nummer: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
UN: 3287
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l