2,3-Butandionmonoxim, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Diacetylmonoxim

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

31550-100G 31550-25G 31550-500G
31550-100GEA 217 EUR
31550-100G 31550-25G 31550-500G
2,3-Butandionmonoxim, Supelco®
2,3-Butandionmonoxim
Formel: C₄H₇NO₂
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002116
CAS-Nummer: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb6a999787c331db93f4bd71b72745fc55bcff4&vid=68e99df29d7f57fcd70c0a29a51eae21e3d49ce4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR