Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit

31553.294EA 23.3 EUR
31553.294 31553.363 31553.408
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR