4-Phenylanilin, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Biphenyl-4-ylamin, 4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylylamin, 4-Aminobiphenyl

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

31598-250MG
31598-250MGEA 59.8 EUR
31598-250MG
4-Phenylanilin, Supelco®
4-Phenylanilin
Formel: C₁₂H₁₁N
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007879
CAS-Nummer: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
Merck Index: 12,01276
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbbc78e2eb597662de301a72f6a258fb20ddfbc8&vid=8006982213bd39a7936b5be7c0cb25f21feffbcb&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR