2-Naphthylamin, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Aminonaphthalin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

31618-100MG
31618-100MGEA 59.8 EUR
31618-100MG
2-Naphthylamin, Supelco®
2-Naphthylamin
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…113 °C
Dichte: 1,0614 g/cm³ (98 °C)
MDL: MFCD00004112
CAS-Nummer: 91-59-8
EINECS: 202-080-4
UN: 1650
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06486
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cee0068d86e268f3f13f9a9c88f84aa73acf3368&vid=c0f4ad17432957de0e8a3cc6772dfc5efc68bb94&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR