Natriumhydroxid 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Caustic soda
31630.303EA 95.3 EUR
31630.303
Natriumhydroxid 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l