4,4'-Methylendianilin, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4,4'-Diaminodiphenylmethan, Bis(4-aminophenyl)methan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

31640-250MG
31640-250MGEA 104 EUR
31640-250MG
4,4'-Methylendianilin, Supelco®
4,4'-Methylendianilin
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Molecular Weight: 198,27 g/mol
Siedepunkt: 398 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007914
CAS-Nummer: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
UN: 2651
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cd5a6bbe27731384d549ef2070de009a211ee1a&vid=51cd87e378c84e578a8c5ea69a46a7004566414a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR