Chloramphenicol, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

31667-250MG
31667-250MGEA 45.1 EUR
31667-250MG
Chloramphenicol, Supelco®
Chloramphenicol
Formel: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Molecular Weight: 323.13 g/mol
Siedepunkt: 645
Schmelzpunkt: 150
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078159
CAS-Nummer: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e723f6ee9097c3c9e990f4f36a917a556766ca07&vid=c6bd04c0893ee95ceb29a93f303f1803a2e5dab8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR