Phenolphthalein 1% in Ethanol 70% pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon
31723.230EA
47.8
EUR
31723.230
31723.290
Phenolphthalein 1% in Ethanol 70% pH-Indikator
Phenolphthalein
- Transition range pH 8.2-9.8
Formel:
C₂₀H₁₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005913 CAS-Nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 UN: 1170 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Application test | passes test |