Kongorot 1% in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
31727.295EA 235 EUR
31727.295
Kongorot 1% in wässriger Lösung
Kongorot
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 3,0 - 5,2
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Siedepunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red liquid
Identification Passes test