Natriumhydroxid 0.04 mol/l (0.04 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Caustic soda

31769.290EA 59 EUR
31769.290
Natriumhydroxid 0.04 mol/l (0.04 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR