Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
31780.298EA 34.7 EUR
31780.298
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l