Bromine (bromide-bromate) solution 0.05 M Br2 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
318698-2L 318698-500ML
318698-2LEA 144.12 EUR
318698-2L 318698-500ML
Bromine (bromide-bromate) solution 0.05 M Br2 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Bromine (bromide-bromate) solution
Used for volumetric detection of bromine.
Standards: Traceable to NIST, SRM.
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.0950 - 0.1050 N