Bromocresol green-methyl red-Lösung gemischter Indikator, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr

318728-500ML
318728-500MLEA 129 EUR
318728-500ML
Bromocresol green-methyl red-Lösung gemischter Indikator, Sigma-Aldrich®
Bromocresol green-methyl red

Suitable for titration of morpholine

Dichte: 0,839 g/mL (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134126
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5609bcf419a5a874844115d26412b599db7f4b&vid=533cb4470f6bc804eb84cff402fd5699ad824dfa&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR