Iod 0.5 M I2 (1.0N) Volumetric, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

319007-500ML
319007-500MLEA 104.46 EUR
319007-500ML
Iod 0.5 M I2 (1.0N) Volumetric, Fluka™
Iod
Formel: I₂
Molecular Weight: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Schmelzpunkt: 114
Dichte: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 0.950 - 1.050 N


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR