2-Methylpyrrolidin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
31902.03
31902.03EA
80.9
EUR
31902.03
2-Methylpyrrolidin ≥97%
2-Methylpyrrolidin
Purity: 97%
CAS No.: 765-38-8
Molecular Formula: C5H11N
Formula Weight: 85.15
Flash Point: 2°(37°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.834
Refractive Index: 1.4370
Odour: Amine-like
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00014491
Formel:
C₅H₁₁N Molecular Weight: 85,15 g/mol Dichte: 0,834 Flammpunkt: 2 °C (37 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014491 CAS-Nummer: 765-38-8 EINECS: 212-144-3 UN: 2733 ADR: 3,II |