Weißes Mineralöl (Erdöl)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
31911.D9
31911.D9EA
317
EUR
31911.D9
Weißes Mineralöl (Erdöl)
Mineral oil, white (petroleum)
CAS No.: 8020-83-5
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Mineral-oil-like
MDL No.: MFCD00131611
Flammpunkt:
>100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8042-47-5 |