Kaliumhydroxid 1.0 M KOH (1.0 N) volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

319376-500ML
319376-500MLEA 46.22 EUR
319376-500ML
Kaliumhydroxid 1.0 M KOH (1.0 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 1.05 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance complying
Coloration complying
Clearness complying
Assay titr. 0.950 - 1.050 mol/l
Traceable to NIST SRM complying
BAM/EMPA reference material complying
BAM/EMPA Certificate Number complying
Carbonate (CO₃) Max. 0.01 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR