Natriumhydroxid 0.5 M NaOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

319503-2L 319503-500ML
319503-2LEA 38.32 EUR
319503-2L 319503-500ML
Natriumhydroxid 0.5 M NaOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: >100 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 0.4900 - 0.5100 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.010 N
Traceable to NIST SRM complying
Vapor Density >1 (vs air)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR