Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

31952.293EA 34.4 EUR
31952.293
Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: >105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR