n-Octadecan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
31954.22 31954.36 31954.A3
31954.22EA 50.2 EUR
31954.22 31954.36 31954.A3
n-Octadecan ≥99%
n-Octadecan
Purity: 99% CAS No.: 593-45-3 Molecular Formula: CH3(CH2)16CH3 Formula Weight: 254.50 Flash Point: 166°(330°F) Physical Form: Crystalline mass/melt Density: 0.782 Refractive Index: 1.4390 Odour: Odourless Melting Point: 28° Boiling Point: 317° MDL No.: MFCD00009007
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
Siedepunkt: 317 °C
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 0,782
Flammpunkt: 166 °C (330 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009007
CAS-Nummer: 593-45-3
EINECS: 209-790-3