Stärke 1% in Wasser stabilisiert Indikator, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals


Stabilisierung: Stabilisiert mit Quecksilber(II)iodid

319554-500ML
319554-500MLEA 388.26 EUR
319554-500ML
Stärke 1% in Wasser stabilisiert Indikator, Fluka™
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Dichte: 1,005 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Turbidity Max. 50 NTU
Test of sensitivity complying

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR