Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
31964.294EA
72
EUR
31964.294
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge)
Kalium-Natriumtartrat alkalische Lösung
10 ml Lösung A + 10 ml Lösung B entspricht ca. 0,050 g wasserfreier Glucose
Dichte:
1,2 g/cm³ (20 °C) |
UN:
1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...