Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in Methanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

31984.293EA 41.2 EUR
31984.293
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in Methanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,07806

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

NIST rückführbar Bestätigt
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR