1,4-Diethylbenzol, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
32018-5ML
32018-5MLEA 250 EUR
32018-5ML
1,4-Diethylbenzol, Supelco®
1,4-Diethylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Siedepunkt: 183…184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009264
CAS-Nummer: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
UN: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96afc1b50e846e1670ba1301ed7928f88450afa6&vid=c75859963afe6424b24872bb163f16e0ec06d95f&prid=web&clid=SAPDAM