Schwefelsäure concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) Volumetric, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

32043-1EA 32043-6X1EA
32043-1EAEA 34.66 EUR
32043-1EA 32043-6X1EA
Schwefelsäure concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Schwefelsäure

Concentrate for 1L standard solution

Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR