Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung


Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung

32050.602EA 28 EUR
32050.602
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C) 0.998 - 1.002 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR