Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
32051.605EA 25.6 EUR
32051.605
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l