Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
32053.602EA 29.8 EUR
32053.602
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) 0.4975 - 0.5025 mol/l