Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
32054.605EA
27.2
EUR
32054.605
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 3264 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) | 0.04975 - 0.05025 mol/l |