Natriumchlorid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
32064.600EA 52.5 EUR
32064.600
Natriumchlorid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l