Natriumhydroxid concentrate for dilution to 1 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
conc_1l
32066.606EA 26.6 EUR
32066.606
Natriumhydroxid concentrate for dilution to 1 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: >105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) 0.995 to 1.005 mol/l
Conforms to BDH 18042 Passes test