EDTA Dinatriumsalz concentrate for dilution to 0.01 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
conc_1l
32068.603EA 39.4 EUR
32068.603
EDTA Dinatriumsalz concentrate for dilution to 0.01 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) 0.00995 - 0.01005 mol/l