5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Achtung
|
322123-5
322123-5EA
128
EUR
322123-5
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB), Sigma-Aldrich®
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Formel:
C₁₄H₈N₂O₈S₂ Schmelzpunkt: 240…244 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007140 CAS-Nummer: 69-78-3 EINECS: 200-714-4 |