Kaliumpermanganat ≥99,0%, BAKER ANALYZED® ACS für die Bestimmung von Quecksilber, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr


Management of Change (MOC) category = N

3227-01EA 111.28 EUR
3227-01
Kaliumpermanganat ≥99,0%, BAKER ANALYZED® ACS für die Bestimmung von Quecksilber, J.T.Baker®
Potassium permanganate

Suitable for Mercury Determination

Formel: KMnO₄
Schmelzpunkt: >240 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay (KMnO₄) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.2 %
ACS - Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.02 %
Trace Impurities - Mercury (Hg) ≤0.050 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR